Tisk…
VWR® All-In-One, Židle, Alu
Dodavatel: VWR Collection
132-0746EA 10520 CZK
132-0746 132-0745 132-0743 132-0744
VWR® All-In-One, Židle, Alu
Židle
VWR® All-In-One Alu je aktualizovanou verzí All-In-One. Všechny židle jsou navrženy s 5hvězdičkovou základnou z leštěného hliníku. Výškové nastavení sedáku umožňuje individuální nastavení výšky sedáku v závislosti na sezení, aktivitě a výšce uživatele. Také nastavení sklonu sedáku umožňuje naklonění celého sedáku až o 5°, čímž poskytuje podpořené aktivní sezení – zajišťuje svislou polohu pánve a pomáhá tak páteři udržovat její přirozený tvar S.
  • SoftTouch PU pěna, odolná vůči agresivním kapalinám, snadno se čistí a dezinfikuje
  • Zádová opěrka s trvalým kontaktem reaguje na jakýkoli pohyb a podporuje dynamické sezení
  • Nastavení výšky sedáku pomocí plynového zvedáku
  • Ergonomicky tvarovaná zádová opěrka pro ideální přizpůsobení zad
Kluzáky: jsou vyrobeny z plastu, který je odolný proti opotřebení a má velkou styčnou plochu, která nabízí vysoký stupeň stability.
Kolečka: dvojitá kolečka s citlivou brzdou na zatížení, můžete si vybrat vhodná kolečka pro váš typ podlahy, všechny židle jsou standardně dodávány s měkkými pro tvrdé podlahy, k dispozici jsou i tvrdá pro měkké podlahy.
Technologie Stop&go: pokud je sedadlo židle nastaveno výše než 650 mm, z bezpečnostních důvodů nesmí být obsazená židle pohyblivá - s novými kolečky, která jsou vybavena technologií stop&go, je židle mobilní pouze tehdy, pokud na ní nikdo nesedí.
Certifikace: Laboratorní židle splňují bezpečnostní úroveň S2, GMP.