Tisk…
chroman draselný 99.5% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
202345000 202340025
ACRO202345000EA 3790 CZK
ACRO202345000 ACRO202340025
chroman draselný 99.5% for analysis
chroman draselný
Vzorec: K₂CrO₄
Bod varu: 1000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 975 °C
Hustota: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011368
CAS číslo: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07784
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystals
Titration Iodometric ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm