Tisk…
Dvojchroman draselný ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
26784.231EA 2910 CZK
26784.231 26784.297
Dvojchroman draselný ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dvojchroman draselný
Vzorec: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18
Bod varu: 500
Bod tání: 398
Hustota: 2.67
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011367
CAS číslo: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1 (6.1) II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.8 %
Insolubility in water Max. 0.03 %
Loss on drying (130°C) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Statement on the use Confirmed
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test