Tisk…
Dvojchroman draselný ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18722.0E A18722.36
A18722.0EEA 6420 CZK
A18722.0E A18722.36
Dvojchroman draselný ≥99%
Dvojchroman draselný
Purity: 99% CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Odour: Odourless Melting Point: 398° UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00011367
Vzorec: K₂Cr₂O₇
Bod varu: 500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 398 °C
Hustota: 2,676
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011367
CAS číslo: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 14,7627