Tisk…
Dvojchroman draselný 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
424110500 424115000 424110025
ACRO424110500EA 879 CZK
ACRO424110500 ACRO424115000 ACRO424110025
Dvojchroman draselný 99+% ACS
Dvojchroman draselný
Vzorec: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18
Bod varu: 500
Bod tání: 398
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011367
CAS číslo: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %