Tisk…
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexanitritokobaltitan trojsodný
214861000 214860250 214865000
ACRO214861000EA 7250 CZK
ACRO214861000 ACRO214860250 ACRO214865000
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Vzorec: Na₃Co(NO₂)₆
MW: 403.94 g/mol
Bod tání: 220 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003512
CAS číslo: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to orange-brown Powder
Suitability (for K determination) Passes test
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)