Tisk…

Chlorečnan sodný ≥99.0% ACS

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

44408.22 44408.36 44408.A3
44408.22EA 1530 CZK
44408.22 44408.36 44408.A3
Chlorečnan sodný ≥99.0% ACS
Chlorečnan sodný

Purity: 99.0% min CAS No.: 7775-09-9 Molecular Formula: NaClO3 Formula Weight: 106.45 Physical Form: Crystalline Density: 2.5 Melting Point: 248° Merck Reference: 14,8598 UN No.: 1495 MDL No.: MFCD00003479

Vzorec: ClNaO₃
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 248 °C
Hustota: 2,5
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003479
CAS číslo: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Index: 14,8598

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR