Chlorečnan sodný 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
223220010
223222500
223220051
ACRO223220010EA
2610
CZK
ACRO223220010
ACRO223222500
ACRO223220051
Chlorečnan sodný 99+%, extra pure
Chlorečnan sodný
Vzorec:
ClNaO₃ Bod varu: 300 °C (1013 hPa) Bod tání: 248…261 °C Hustota: 2,49 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003479 CAS číslo: 7775-09-9 EINECS: 231-887-4 UN: 1495 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119474389-23 Merck Index: 13,08670 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Water | ≤0.05 % |
Titration | ≥99.0 % |
Sodium chloride (NaCl) | ≤1000 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |