Tisk…
Chlorečnan draselný 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17075.0B A17075.0I A17075.30
A17075.0BEA 2600 CZK
A17075.0B A17075.0I A17075.30
Chlorečnan draselný 99
Chloritan draselný
Purity: 99+% CAS No.: 3811-04-9 Molecular Formula: KClO3 Formula Weight: 122.55 Odour: Odourless Melting Point: 368° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7620 UN No.: 1485 MDL No.: MFCD00011361
Vzorec: KClO₃
MW: 122.55
Bod varu: 400 °C (rozkl.)
Bod tání: 368 °C
Hustota: 2.32
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011361
CAS číslo: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703