Tisk…
Chlorečnan draselný 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
418190050 418195000 418190025
ACRO418190050EA 876 CZK
ACRO418190050 ACRO418195000 ACRO418190025
Chlorečnan draselný 99+% ACS
Chloritan draselný
Vzorec: KClO₃
MW: 122,55 g/mol
Bod varu: 400 °C (1013 hPa)
Bod tání: 356…368 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011361
CAS číslo: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07703
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Bromate (BrO3) ≤150 ppm
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.002%)
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %