Tisk…
Chlorečnan draselný 99%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
208860010 208860050 208860000
ACRO208860010EA 2460 CZK
ACRO208860010 ACRO208860050 ACRO208860000
Chlorečnan draselný 99%, extra_pure
Chloritan draselný
Vzorec: KClO₃
MW: 122.55
Bod varu: 400
Bod tání: 356…368 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011361
CAS číslo: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (KClO3)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Bromate (BrO3) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %