Tisk…
VWR®, Špičky pipetovací s filtrem, s nízkou retencí
Dodavatel: VWR Collection
732-1488EA 4200 CZK
732-1488
VWR®, Špičky pipetovací s filtrem, s nízkou retencí
Špičky pipetovací
Špičky s nízkou retencí nabízí vynikající výkon u retence kapalin a zajišťují ochranu před aerosolem pomocí hydrofobního patentovaného filtru s velikostí pórů 10 mikronů a bez endotoxinů. Ideální pro PCR manipulace s DNA.
  • Udržitelný design na bázi panenských pryskyřic
  • S PE filtrem, sterilní
  • Až 10krát menší zadržování tekutin než u standardních špiček
  • Vzorek může být zcela odebrán bez řezání do špičky
  • Šarže certifikovaná čistota (bez proteázy, RNázy/DNázy, lidské DNA a endotoxinu, nepyrogenní)
  • Špičky a stojany jsou autoklávovatelné při 121 °C po dobu