Tisk…
VWR®, Nosič na vzorky krve
Dodavatel: VWR Collection
216-0816EA 3700 CZK
216-0816 216-0814 216-0815 216-0817 216-0819
VWR®, Nosič na vzorky krve
Podnosy/Misky/Kelímky Zásobníky/ nosiče pro odběr krve
ABS.
  • Zásobník je dodáván společně s vlastním stojanem na 13 nebo 16 mm zkumavky
  • součástí jsou dva jednorázové pořadače z polystyrenu
  • k dispozici jsou také další vložky pro 13 nebo 16 mm stojany na zkumavky
Lehký, prostorný a snadno omyvatelný zásobník na krevní vzorky. Zásobník pro snadnou organizaci a udržování čistoty vzorků. Spolu s robustním rámem je k dispozici ještě sada ekonomicky výhodných, jednorázových vložek (pořadačů) navržených přímo pro odběry krve. Pořadače do zásobníku je možné objednat ve dvou variantách, přičemž oba obsahují jeden zvlášť hluboký oddíl pro použité jehly. Zásobník navíc obsahuje zásuvku na spotřební materiál, postranní přihrádky a držadlo s úchopem z příjemné měkké gumy, které je možné vytočit do boku.