Tisk…
Chlorid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
MQ200
71383-1KG 71383-5KG
SIAL71383-1KGEA 1580 CZK
SIAL71383-1KG SIAL71383-5KG
Chlorid sodný, Sigma-Aldrich®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58.44
Bod varu: 1413
Bod tání: 801
Hustota: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599