Tisk…
Chlorid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
71376-1KG 71376-5KG
SIAL71376-1KGEA 2660 CZK
SIAL71376-1KG SIAL71376-5KG
Chlorid sodný, Sigma-Aldrich®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Bod varu: 1413 °C (1013 hPa)
Bod tání: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599