Tisk…
Chlorid sodný 98, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
27788.297EA 614 CZK
27788.297 27788.366 27788.460
Chlorid sodný 98, TECHNICAL
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58.44
Bod varu: 1413
Bod tání: 801
Hustota: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Appearance Colourless crystals