Tisk…
Mraznička laboratorní MediLine bez jisker s certifikátem ATEX, LGUex a LGex
Dodavatel: Liebherr
LGUEX1500
471-0483EA 38990 CZK
471-0483
Mraznička laboratorní MediLine bez jisker s certifikátem ATEX, LGUex a LGex
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Tyto bezjiskrové laboratorní mrazničky jsou vybaveny statickým chlazením s elektronickým řídicím systémem, který zajišťuje vysokou konzistenci teploty a rovnoměrné rozložení teploty. Jsou určeny zejména pro skladování výbušných a vysoce hořlavých látek, ale jsou vhodné i pro nejiskřící aplikace pro skladování teplotně citlivých a vysoce hodnotných produktů.
  • Systém elektronické regulace s nastavením teploty po 0,1 °C
  • Zvukový a vizuální alarm pro otevřená dvířka a teplotu (nastavitelná uživatelem)
  • Rozhraní RS485 s bezpotenciálovým kontaktem
  • Protokolování dat přímo na přístroji
  • Předvrtaný přístupový port
  • Samouzavírací dvířka s osazeným zámkem
Ovladač ukládá minimální a maximální vnitřní teploty, poslední tři teplotní alarmy a výpadky napájení, dohromady s časem, datem a délkou alarmu. Digitální displej udává přesnou teplotu a provozní stav. Použitým chladivem je uhlovodík.
Temperature range: −9 to −26 °C and −9 to −30 °C.
Certifikace: Všechny laboratorní mrazničky od Liebherr s vnitřním prostorem bez jisker jsou testovány dle směrnice ATEX. Mají vnitřní prostor Zone  II nA pro plyny s přihlédnutím k bezpečnostním požadavkům kategorie materiálu 3G. Tudíž jsou vhodné pro skladování výbušných a vysoce hořlavých látek.