Tisk…
Chlorid sodný, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
MQ100
1.06406.0050
1.06406.0050EA 2590 CZK
1.06406.0050
Chlorid sodný, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58.44
Bod varu: 1413
Bod tání: 801
Hustota: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 358 g/l (20 °C)
Melting Point 801 °C
Molar Mass 58.44 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Boiling Point 1461 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (865 °C)
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)