Chlorid sodný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06404.0500
1.06404.1000
1.06404.5000
1.06404.9500
1.06404.0500EA
630
CZK
1.06404.0500
1.06404.1000
1.06404.5000
1.06404.9500
Chlorid sodný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Chlorid sodný
Vzorec:
NaCl Bod varu: 1413 °C (1013 hPa) Bod tání: 801 °C Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS číslo: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Výsledky specifikačního testu
pH | 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Calcium, magnesium, and R2O3 precipitate | |
Chlorate and nitrate (as NO3) | |
Copper (Cu) | |
Ferrocyanides | passes test |
Hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]-4) | |
Identity | passes test |
Insoluble matter | |
Iodide | passes test |
Iodide (I) | |
Iron (Fe) | |
Loss on drying (105°C, 2 h) | |
Magnesium (Mg) | |
Magnesium and alkaline-earth metals (as Ca) | |
Nitrite (NO2) | passes test |
Phosphate (PO4) | |
Potassium (K) | |
Sulfate (SO4) |