Chlorid sodný, crystals, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
0278.1000EA
1090
CZK
0278.1000
0278.5000
0278.0500
0278.9050
0278.9025
Chlorid sodný, crystals, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Chlorid sodný
Vzorec:
NaCl Bod varu: 1413 °C (1013 hPa) Bod tání: 801 °C Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS číslo: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | min. 99.5 % |
Barium (Ba) | max. 0.002 % |
Bromide (Br) | max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | max. 0.002 % |
Iodide (I) | max. 0.005 % |
Potassium (K) | max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 5.0 - 8.0 |
Sulfate (SO4) | max. 0.01 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Arsenic (As) | max. 3 |
Iron (Fe) | max. 3 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |
Phosphate (PO4) | max. 5 |