Tisk…
Chlorid sodný, high purity
Dodavatel: VWR Chemicals
X190-1KGEA 5050 CZK
X190-1KG X190-5KG
Chlorid sodný, high purity
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Bod varu: 1413 °C (1013 hPa)
Bod tání: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599