Tisk…
Chlorid sodný ≥99.9% for biotechnology
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
0241-1KGEA 4990 CZK
0241-1KG 0241-5KG 0241-500G 0241-10KG 0241-12KG 0241-2.5KG 0241-50KG
Chlorid sodný ≥99.9% for biotechnology
Chlorid sodný
Common source of salts for media propagation of many organisms.
Vzorec: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Bod varu: 1413 °C (1013 hPa)
Bod tání: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Calcium ≤0.005%
DNase none detected
Heavy Metals ≤0.0005%
Iodide ≤0.002%
Iron ≤0.0002%
Loss on Drying ≤0.5%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 5 – 9
Phosphate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Protease none detected
Purity ≥99.9%
RNase none detected
Sulphate ≤0.0004%