Tisk…

Chlorid sodný 99,99 Metals basis

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

87605.18 87605.30 87605.A1
87605.18EA 2500 CZK
87605.18 87605.30 87605.A1
Chlorid sodný 99,99 Metals basis
Chlorid sodný

Purity: 99.99% CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Physical Form: Crystalline Density: 2.165 Refractive Index: 1.5442 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 6-9 Melting Point: 801° Boiling Point: 1413° Merck Reference: 14,8599 MDL No.: MFCD00003477

Vzorec: NaCl
MW: 58.44
Bod varu: 1413 °C
Bod tání: 801
Hustota: 2.165
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,8599

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Total Metal Impurities 0.01% max


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR