Chlorid sodný, Optical Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
11019.18
11019.30
11019.18EA
4430
CZK
11019.18
11019.30
Chlorid sodný, Optical Grade
Chlorid sodný
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: NaCl
Formula Weight: 58.44
Physical Form: Broken Crystals
Density: 2.165
Refractive Index: 1.5442
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-9
Melting Point: 801°
Boiling Point: 1413°
Merck Reference: 14,8599
MDL No.: MFCD00003477
Vzorec:
NaCl Bod varu: 1413 °C Bod tání: 801 °C Hustota: 2,165 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS číslo: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,8599 |