Tisk…
Chlorid sodný 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
424290010 424290250 424295000 424290050 424290251
ACRO424290010EA 1760 CZK
ACRO424290010 ACRO424290250 ACRO424295000 ACRO424290050 ACRO424290251
Chlorid sodný 99+% ACS
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Bod varu: 1461 °C (760 mmHg)
Bod tání: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 2 hrs)
pH 5.0 to 9.0 (5 % solution at 25.0°C)
Bromide (Br) ≤0.01 %
Iodide (I) ≤0.002 %
Chlorate and Nitrate (as NO3) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.004 %
Barium (Ba) Passes test
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %