Tisk…
Chlorid lithný 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
25012.237EA 2600 CZK
25012.237 25012.363 25012.260 25012.410
Chlorid lithný 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
MW: 42.39
Bod varu: 1382
Bod tání: 614
Hustota: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011078
CAS číslo: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 5 - 9
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 %
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.05 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test