Tisk…
Chlorid lithný ≥98%, purified
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
25009.236EA 1870 CZK
25009.236 25009.293 25009.362 25009.464
Chlorid lithný ≥98%, purified
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Bod varu: 1382 °C (1013 hPa)
Bod tání: 614 °C
Hustota: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011078
CAS číslo: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %