Tisk…
Chlorid lithný ≥99% for biotechnology
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
0416-100GEA 2960 CZK
0416-100G 0416-500G
Chlorid lithný ≥99% for biotechnology
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Bod varu: 1382 °C (1013 hPa)
Bod tání: 614 °C
Hustota: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011078
CAS číslo: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤10 ppm
Purity >99%