Tisk…
Lithium chloride monohydrate ≥99.95% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
22151.14 22151.22
22151.14EA 5290 CZK
22151.14 22151.22
Lithium chloride monohydrate ≥99.95% (metals basis)
Lithium chloride monohydrate
Purity: 99.95% CAS No.: 16712-20-2 Molecular Formula: LiCl.H2O Formula Weight: 60.41 (42.39anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.78 Melting Point: 98° -H2O Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Vzorec: ClLi·1H₂O
MW: 60,41 g/mol
Bod varu: 1382 °C (1013 hPa)
Bod tání: >98 °C (-H₂O)
Hustota: 1,78
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149764
CAS číslo: 16712-20-2
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528