Tisk…
Chlorid draselný 1 mol/l (1 N) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
60142-100ML-F 60142-500ML-F
SIAL60142-100ML-FEA 2840 CZK
SIAL60142-100ML-F SIAL60142-500ML-F
Chlorid draselný 1 mol/l (1 N) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8