Tisk…
Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Potassiumchloride
60128-1KG-F 60128-250G-F
SIAL60128-1KG-FEA 7720 CZK
SIAL60128-1KG-F SIAL60128-250G-F
Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
MW: 74.55
Bod varu: 1420
Bod tání: 773
Hustota: 1.98
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621