Tisk…
Chlorid draselný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
26759.291EA 1590 CZK
26759.291 26759.360 26759.462
Chlorid draselný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Bod varu: 1420 °C (1013 hPa)
Bod tání: 773 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621