Tisk…
Chlorid draselný, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04936.0500 1.04936.1000 1.04936.5000 1.04936.0250
1.04936.0500EA 1110 CZK
1.04936.0500 1.04936.1000 1.04936.5000 1.04936.0250
Chlorid draselný, EMSURE® p.a., Supelco®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Bod varu: 1420 °C (1013 hPa)
Bod tání: 773 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Objednat
Výsledky specifikačního testu
pH
Learn more