Tisk…
Chlorid draselný, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
0509.0500EA 1260 CZK
0509.0500 0509.1000 0509.5000
Chlorid draselný, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Bod varu: 1420 °C (1013 hPa)
Bod tání: 773 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay min. 99 %
Acidity and Alkalinity passes test
Iron (Fe) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %