Tisk…
Chlorid draselný ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Potassiumchloride
A11662.0B A11662.0G A11662.0I
A11662.0BEA 1380 CZK
A11662.0B A11662.0G A11662.0I
Chlorid draselný ≥99%
Chlorid draselný
Purity: 99% CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Refractive Index: 1.490 Odour: Odourless Boiling Point: 1500° subl. Merck Reference: 14,7621 MDL No.: MFCD00011360
Vzorec: KCl
Bod varu: 1500 °C (subl.)
Bod tání: 773 °C
Hustota: 1,984
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,7621