Tisk…
Chlorid draselný ≥99.995% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Potassiumchloride
87626.18 87626.30
87626.18EA 4470 CZK
87626.18 87626.30
Chlorid draselný ≥99.995% (metals basis)
Chlorid draselný
Purity: 99.995% CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Powder Density: 1.984 Refractive Index: 1.490 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 773° Boiling Point: 1500° subl. Merck Reference: 14,7621 MDL No.: MFCD00011360
Vzorec: KCl
MW: 74.55
Bod varu: 1500 °C (subl.)
Bod tání: 773
Hustota: 1.98
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,7621