Chlorid draselný, Optical Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
22109.14
22109.22
22109.14EA
2880
CZK
22109.14
22109.22
Chlorid draselný, Optical Grade
Chlorid draselný
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Physical Form: Broken Crystals
Density: 1.984
Refractive Index: 1.490
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 773°
Boiling Point: 1500° subl.
Merck Reference: 14,7621
MDL No.: MFCD00011360
Vzorec:
KCl Bod varu: 1500 °C (subl.) Bod tání: 773 °C Hustota: 1,984 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS číslo: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,7621 |