Chlorid draselný ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
Potassiumchloride
10839.18
10839.30
10839.18EA
5460
CZK
10839.18
10839.30
Chlorid draselný ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Chlorid draselný
Purity: 99.997%
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Physical Form: Powder
Density: 1.984
Refractive Index: 1.490
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 773°
Boiling Point: 1500° subl.
Merck Reference: 14,7621
MDL No.: MFCD00011360
Vzorec:
KCl MW: 74.55 Bod varu: 1500 °C (subl.) Bod tání: 773 Hustota: 1.984 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS číslo: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,7621 |