Chlorid draselný 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Potassiumchloride
424090010
424090250
424090050
ACRO424090010EA
2600
CZK
ACRO424090010
ACRO424090250
ACRO424090050
Chlorid draselný 99+% ACS
Chlorid draselný
Vzorec:
KCl MW: 74.55 Bod varu: 1420 °C (760 mmHg) Bod tání: 770 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS číslo: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | 99.0 to 100.5 % |
pH | 5.4 to 8.6 (5% soln. at 25°C) |
Bromide (Br) | ≤0.01 % |
Iodide (I) | ≤20 ppm |
Chlorate and Nitrate (as NO3) | ≤0.003 % |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Barium (Ba) | Passes test (Limit about 0.001%) |
Calcium (Ca) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤3 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |