Tisk…
Chlorid draselný 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassiumchloride
196770010 196770050 196770250
ACRO196770010EA 2320 CZK
ACRO196770010 ACRO196770050 ACRO196770250
Chlorid draselný 99+% p.a.
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
MW: 74.55
Bod varu: 1420 °C (760 mmHg)
Bod tání: 770 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric 99.0 to 100.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 h)
Acidity/alkalinity complies
Bromide (Br) ≤1000 ppm
Iodide (I) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤700 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm