Tisk…
Chlorid cesný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Cesium Chloride
20966-250G 20966-50G
SIAL20966-250GEA 54330 CZK
SIAL20966-250G SIAL20966-50G
Chlorid cesný, Sigma-Aldrich®
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Bod varu: 1303 °C (1013 hPa)
Bod tání: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021