Tisk…
Chlorid cesný 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Cesium Chloride
22960.131EA 2730 CZK
22960.131 22960.180
Chlorid cesný 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
MW: 168.36
Bod varu: 1303
Bod tání: 646
Hustota: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 20 ppm
Li (Lithium) Max. 2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Rb (Rubidium) Max. 200 ppm
Zn (Zinc) Max. 3 ppm