Tisk…
Chlorid cesný analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cesium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02038.0025 1.02038.0100
1.02038.0025EA 2710 CZK
1.02038.0025 1.02038.0100
Chlorid cesný analytical reagent, Supelco®
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Bod varu: 1303 °C (1013 hPa)
Bod tání: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1860 g/l (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m3
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)