Tisk…
Chlorid cesný ≥99.5%, Puriss. p.a., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
31807-100G 31807-6X100G
31807-100GEA 9660 CZK
31807-100G 31807-6X100G
Chlorid cesný ≥99.5%, Puriss. p.a., Fluka™
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Bod varu: 1303 °C (1013 hPa)
Bod tání: 642 °C
Hustota: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.5 %
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.002 %
Lead (Pb) Max. 0.0001 %
Rubidium (Rb) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.001 %