Tisk…
Chlorid cesný 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cesium Chloride
422850250 422851000 422855000
ACRO422850250EA 1340 CZK
ACRO422850250 ACRO422851000 ACRO422855000
Chlorid cesný 99+%, pure
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Bod varu: 1290 °C (760 mmHg)
Bod tání: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Rhodium (Rh) ≥24.0 %