Tisk…
Chlorid cesný 99.99% (trace metals basis), Optical Grade for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
206320250 206321000 206320050 206325000
ACRO206320250EA 4200 CZK
ACRO206320250 ACRO206321000 ACRO206320050 ACRO206325000
Chlorid cesný 99.99% (trace metals basis), Optical Grade for spectroscopy
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Bod varu: 1290 °C (760 mmHg)
Bod tání: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
UV at 280 nm A: ≤0.02
Purity ≥99.94 % (metals basis)
Insoluble matter ≤25 ppm (in water)