Tisk…
Chlorid cesný 99.999% Trace metals basis, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cesium Chloride
192810100 192810500 192812500
ACRO192810100EA 2020 CZK
ACRO192810100 ACRO192810500 ACRO192812500
Chlorid cesný 99.999% Trace metals basis, extra_pure
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
MW: 168.36
Bod varu: 1290 °C (760 mmHg)
Bod tání: 646 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %