Hydrogenuhličitan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Sodium bicarbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
71631-1KG
71631-25KG
71631-5KG
SIAL71631-1KGEA
1620
CZK
SIAL71631-1KG
SIAL71631-25KG
SIAL71631-5KG
Hydrogenuhličitan sodný, Sigma-Aldrich®
Hydrogenuhličitan sodný
Vzorec:
NaHCO₃ Bod tání: 270 °C Hustota: 2,159 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS číslo: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...