Tisk…
Hydrogenuhličitan sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium bicarbonate
27776.296EA 963 CZK
27776.296 27776.365 27776.460
Hydrogenuhličitan sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Hydrogenuhličitan sodný
Vzorec: NaHCO₃
MW: 84.01
Bod tání: 270
Hustota: 2.159
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003528
CAS číslo: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 150 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm