Tisk…
Hydrogenuhličitan sodný, BAKER, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Synonyms: Sodium bicarbonate
1780.1000EA 756 CZK
1780.1000 1780.5000
Hydrogenuhličitan sodný, BAKER, J.T.Baker®
Hydrogenuhličitan sodný
Vzorec: NaHCO₃
MW: 84.01
Bod tání: 270
Hustota: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003528
CAS číslo: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.0 - 101.0 %
Ammonium (NH4) max. 20 ppm
Appearance of solution passes test
Carbonates passes test
Arsenic (As) max. 2 ppm
Calcium (Ca) max. 100 ppm
Chloride (Cl) max. 150 ppm
Iron (Fe) max. 20 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Sulfates (as SO4) max. 150 ppm